Merck
270180
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)-PROXYL
Szinonimák:
3-(Aminomethyl)-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H19N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
171.26
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
bp
128-131 °C/13 mmHg (lit.)
funkcionális csoport
amine
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CC(CN)C(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H19N2O/c1-8(2)5-7(6-10)9(3,4)11(8)12/h7H,5-6,10H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MMNYKXJVNIIIEG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Useful spin label for studying biological systems.
Used to study molecular diffusion into horse spleen ferritin and has been shown to be an effective nonthiol radioprotector.
Used in pharmacological studies of myeloperoxidase-mediated hypochlorous acid production inhibition
Reactant involved in:
  • Reduction reactions with nitroxides
  • Synthesis of adenosine methycarboxamides for use as cardioprotectants
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
143.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
62 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
X Yang et al.
Biophysical journal, 78(4), 2049-2059 (2000-03-29)
The detailed kinetics of permeation and effusion of small nitroxide spin probe radicals with the protein shells of horse spleen ferritin (HoSF) and human H-chain ferritin (HuHF) and a 3-fold channel variant D131H+E134H of HuHF were studied by electron paramagnetic