Fontos dokumentumok
253324
3-Carboxy-PROXYL
98%
Szinonimák:
3-(Carboxy)-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy, 3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy, free radical
Teszt
98%
mp
200 °C (dec.) (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CC(C(O)=O)C(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H16NO3/c1-8(2)5-6(7(11)12)9(3,4)10(8)13/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GEPIUTWNBHBHIO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?