Merck
152560
Sigma-Aldrich
BDPA complex with benzene(1:1), free radical
Szinonimák:
α,γ-Bisdiphenylene-β-phenylallyl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C39H27
CAS-szám:
Molekulatömeg:
495.63
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
solid
Minőségi szint
mp
210 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
C1(C([C]2C(C=CC=C3)=C3C4=C2C=CC=C4)=C5C(C=CC=C6)=C6C7=C5C=CC=C7)=CC=CC=C1.C8=CC=CC=C8
InChI
1S/C33H21.C6H6/c1-2-12-22(13-3-1)31(32-27-18-8-4-14-23(27)24-15-5-9-19-28(24)32)33-29-20-10-6-16-25(29)26-17-7-11-21-30(26)33;1-2-4-6-5-3-1/h1-21H;1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JLJWIVHYUCBSRC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
BDPA complex with benzene (1:1) is a stable organic radical commonly employed in dynamic nuclear polarization NMR studies.
Alkalmazás
BDPA complex with benzene (1:1), free radical is used to study the antiradical activities of some flavonols, flavones, flavanones, and flavan-3-ols.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Electron spin relaxation and heterogeneity of the 1:1 ?,?-bisdiphenylene-?-phenylallyl (BDPA)/benzene complex
Mitchell DG, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 115(24), 7986-7990 (2011)
Kinetic study of flavonoid reactions with stable radicals
Butkovic V, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52(10), 2816-2820 (2004)