Fontos dokumentumok
253375
3-Maleimido-PROXYL
free radical
Szinonimák:
3-Maleimido-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy, free radical
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
mp
111-113 °C (lit.)
funkcionális csoport
imide
maleimide
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CC(N2C(=O)C=CC2=O)C(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C12H17N2O3/c1-11(2)7-8(12(3,4)14(11)17)13-9(15)5-6-10(13)16/h5-6,8H,7H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HGNHBHXFYUYUIA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)