Fontos dokumentumok
253421
3-(2-Iodoacetamido)-PROXYL
free radical
Szinonimák:
3-(2-Iodoacetamido)-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy, free radical
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
mp
162-164 °C (lit.)
funkcionális csoport
amide
iodo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CC(NC(=O)CI)C(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C10H18IN2O2/c1-9(2)5-7(12-8(14)6-11)10(3,4)13(9)15/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,12,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OQIGMSGDHDTSFA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)