Fontos dokumentumok
8.06021
Sigma-Aldrich
Methanesulfonyl chloride
for synthesis
Szinonimák:
Methanesulfonyl chloride, Methanesulfonyl chloride, Mesyl chloride
About This Item
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.55
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
204-706-1
NACRES:
NA.22
gőznyomás
2.79 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
435 °C
hatékonyság
205-317 mg/kg LD50, oral (Rat)
200-2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
-32 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 102 °C
sűrűség
1.478 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Cl)C
InChI
1S/CH3ClO2S/c1-5(2,3)4/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QARBMVPHQWIHKH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
for synthesis
Alkalmazás
Methanesulfonyl chloride for synthesis. CAS 124-63-0, EC Number 204-706-1, chemical formula CH₃SO₂Cl.
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.473 - 1.476Identity (IR)passes test
Piktogramok
CorrosionSkull and crossbones
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
215.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102 °C - closed cup