Fontos dokumentumok
448737
Benzenesulfonic acid monohydrate
97%
Teszt
97%
form
solid
mp
42-49 °C (lit.)
funkcionális csoport
sulfonic acid
SMILES string
O.OS(=O)(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H6O3S.H2O/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,7,8,9);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MVIOINXPSFUJEN-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- A catalyst to synthesize α,β-unsaturated amides via Pd-catalyzed selective aminocarbonylation of styrenes with nitroarenes.
- A reactant to prepare amino acid benzyl ester salts for the study of gelation in nonpolar solvents.
- A catalyst for the conversion of oxydipropionitrile (nitrile) to di-n-propyl-oxydipropionate (ester).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?