Merck
247707
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-fluorotoluene
≥99%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3C6H3(Cl)F
CAS-szám:
Molekulatömeg:
144.57
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥99%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.498 (lit.)
bp
158 °C/743 mmHg (lit.)
sűrűség
1.186 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
fluoro
SMILES string
Cc1ccc(Cl)cc1F
InChI
1S/C7H6ClF/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MKFCYQTVSDCXAQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Fourier Transform (FT)-IR and FT-Raman spectra of solid sample of 4-chloro-2-fluorotoluene have been studied.
Alkalmazás
4-Chloro-2-fluorotoluene has been used in the preparation of 4-chloro-2-fluoro-benzylbromide.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
123.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
51 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
S Ramalingam et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 78(1), 429-436 (2010-12-15)
FT-IR (4000-100 cm(-1)) and FT-Raman (4000-100 cm(-1)) spectra of solid sample of 4-chloro-2-fluoro toluene (4Cl2FT) have been recorded using Bruker IFS 66 V spectrometer. Ab initio-HF (HF/6-311++G (d, p)) and DFT (B3LYP/6-311++G and B3PW91/6-311++G (d, p)) calculations have been performed
Synthesis and antitumor activity of platinum (II) complexes containing substituted ethylenediamine ligands.
Brunner H, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 25(1), 35-44 (1990)