Teszt
98%
Forma
solid
tárolási körülmény
protect from light
bp
59-61 °C/17 mmHg (lit.)
mp
38-41 °C (lit.)
oldhatóság
ethanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
funkcionális csoport
fluoro
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Oc1c(F)cccc1F
InChI
1S/C6H4F2O/c7-4-2-1-3-5(8)6(4)9/h1-3,9H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CKKOVFGIBXCEIJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
136.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
58 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?