Fontos dokumentumok
264032
Indium
powder, −100 mesh, 99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Indium element
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
Forma
powder
ellenállás
8.37 μΩ-cm
részecskeméret
−100 mesh
mp
156.6 °C (lit.)
sűrűség
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[In]
InChI
1S/In
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Indium-containing semiconductors: Discusses the role of indium in semiconductor technology, relevant for both academia and material science, focusing on its application in indium-tin oxide and other indium compounds (Schwarz‐Schampera, 2014).
- Recovery of indium from liquid crystal displays: This article presents methods for the recovery of indium from waste electronics, an area of significant interest for sustainable chemistry and materials science (Rocchetti et al., 2016).
- The oxidation and surface speciation of indium and indium oxides exposed to atmospheric oxidants: Explores the chemical properties and reactions of indium in various oxidation states, relevant to environmental and materials chemistry (Detweiler et al., 2016).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Solid state and materials chemistry have made a tremendous impact and have experienced growth in recent years, particularly for rare earthcontaining materials.