900526
Doped graphene
boron-doped, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
Szinonimák:
B-doped graphene, BG
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Boron-doped graphene, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
leírás
Oxygen: <7.5%
Minőségi szint
Teszt
≥95%
Forma
powder
Jellemzők
avg. no. of layers 1 ‑ 5
külső felület
>500 m2/g
kation nyomok
B: 2.0-4.0%
C: 85-95%
Általános leírás
- Typical thickness: 1-5 layers.
- Typical size : 0.5-5 μm.
Alkalmazás
- Electro catalyst.
- Field-effect transistors.
- Sensors.
- Lithium ion batteries.
- Supercapacitors.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials