Fontos dokumentumok
264008
Bismuth
powder, −100 mesh, ≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Bismuth element, Bismuth-209
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
powder
ellenállás
129 μΩ-cm, 20°C
részecskeméret
−100 mesh
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
sűrűség
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Bi]
InChI
1S/Bi
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Permanent magnets are an essential technology for energy conversion. Motors and generators are used to convert energy between electrical and mechanical forms.