Merck
213438
Sigma-Aldrich
Potassium triethylborohydride solution
1.0 M in THF
Szinonimák:
Potassium hydrotriethylborate, Potassium triethylhydridoborate
About This Item
Lineáris képlet:
KB(C2H5)3H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
138.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
koncentráció
1.0 M in THF
sűrűség
0.902 g/mL at 25 °C
SMILES string
[K+].[H][B-](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H16B.K/c1-4-7(5-2)6-3;/h7H,4-6H2,1-3H3;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MFRDRDKPANBWOI-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Reducing agent for synthesis of PtNi intermetallic nanoparticle catalysts with electrocatalytic activity
  • Reducing agent for preparation of vanadium nanoparticles (~7 nm) stabilized on activated carbon
Reagent for:
  • Preparation of lithium, sodium, and potassium boron monohydride complexes with tetramethylethylenediamine and pentamethyldiethylenetriamine
  • Dehydrogenation reactions
  • Tandem nucleophilic addition/C-C bond cleaving fragmentation reactions with cyclic vinylogous acyl triflates
  • Preparation of coordinatively unsaturated pseudotetrahedral iron(II) precursors as precatalysts for the room-temperature hydrogenation of unsaturated hydrocarbons
  • Substitution reactions
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)