Fontos dokumentumok
261769
8-Methylquinoline
97%
Szinonimák:
o-Toluquinoline
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.614 (lit.)
bp
143 °C/34 mmHg (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
sűrűség
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc2cccnc12
InChI
1S/C10H9N/c1-8-4-2-5-9-6-3-7-11-10(8)9/h2-7H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JRLTTZUODKEYDH-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
221.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
105 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?