Fontos dokumentumok
158283
Lepidine
99%
Szinonimák:
4-Methylquinoline
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.620 (lit.)
bp
261-263 °C (lit.)
mp
9-10 °C (lit.)
sűrűség
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccnc2ccccc12
InChI
1S/C10H9N/c1-8-6-7-11-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MUDSDYNRBDKLGK-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?