Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.615 (lit.)
bp
252-253 °C (lit.)
mp
16-17 °C (lit.)
sűrűség
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cnc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H9N/c1-8-6-9-4-2-3-5-10(9)11-7-8/h2-7H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DTBDAFLSBDGPEA-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?