Fontos dokumentumok
183067
6-Methoxyquinoline
98%
Szinonimák:
6-Methoxyquinoline
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.625 (lit.)
bp
140-146 °C/15 mmHg (lit.)
mp
18-20 °C (lit.)
sűrűség
1.15 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc2ncccc2c1
InChI
1S/C10H9NO/c1-12-9-4-5-10-8(7-9)3-2-6-11-10/h2-7H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HFDLDPJYCIEXJP-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP2D6(1565)
Alkalmazás
- Fluorescent zinc and chlorine sensors.
- 5-Amino-2-aroylquinolines as potent tubulin polymerization inhibitors.
- 3-Fluoro-6-methoxyquinoline derivatives as inhibitors of bacterial DNA gyrase and topoisomerase.
- Cobalt-based ternary metal-organic complex as single?ion magnets.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
>230.0 °F
Lobbanási pont (C)
> 110 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?