Merck
39832
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethyl-1-butene
≥98.5% (GC)
Szinonimák:
Neohexene
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CCH=CH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.16
Beilstein:
1697101
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
≥98.5% (GC)
gőzsűrűség
>1 (vs air)
gőznyomás
6.96 psi ( 20 °C)
Teszt
≥98.5% (GC)
törésmutató
n20/D 1.376 (lit.)
n20/D 1.377
bp
41 °C (lit.)
mp
−115 °C (lit.)
sűrűség
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C=C
InChI
1S/C6H12/c1-5-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PKXHXOTZMFCXSH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3,3-Dimethyl-1-butene oxidizes selectively to corresponding epoxide by chlorine promoted Ag(111) oxygen adatoms. 3,3-Dimethyl-1-butene undergoes copolymerization with ethylene using a chain-walking Pd-diimine catalyst. Cationic polymerization of 3,3-dimethyl-1-butene (tert-butyl ethylene) has been carried out using AlCl3catalyst in ethyl chloride solvent in the temperature range -31 to -130°C.
Alkalmazás
Piktogramok
FlameHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
17.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-8 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cationic isomerization polymerization of 3, 3-dimethyl-1-butene.
Kennedy JP, et al.
Makromol. Chem., 79(1), 109-121 (1964)
Peng Xiang et al.
Macromolecular rapid communications, 31(12), 1083-1089 (2011-05-19)
In this Communication, the copolymerization of ethylene with a sterically hindered α-olefin comonomer, γ-trisubstituted 3,3-dimethyl-1-butene (DMB), using a chain-walking Pd-diimine catalyst, [(ArNC(Me)(Me)CNAr)Pd(CH(3) )(NCMe)]SbF(6) (Ar2,6-(iPr)(2) C(6) H(3) ) (1) is reported. In spite of its high steric bulkiness in the close
Molecular mechanism of alkene epoxidation: A model study with 3, 3-dimethyl-1-butene on Ag (111).
Mukoid C, et al.
Catalysis Letters, 4(1), 57-61 (1990)
Cikkek
Trost group's protocol yields α-vinylsilanes from terminal acetylenes using [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 catalyst and others for hydrosilylation.