Merck
344702
Sigma-Aldrich
Magnesium phosphate hydrate
Szinonimák:
Magnesium phosphate tribasic, Trimagnesium diphosphate hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Mg3(PO4)2·xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
262.86 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma:
powder
Forma
powder
Minőségi szint
sűrűség
2.195 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O.[Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Mg.2H3O4P.H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;/h;;;2*(H3,1,2,3,4);1H2/q3*+2;;;/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WESIJKDWGUWFEP-UHFFFAOYSA-H
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)