Merck
255025
Sigma-Aldrich
Hexylmagnesium bromide solution
2.0 M in diethyl ether
Szinonimák:
1-Hexylmagnesium bromide, Bromohexylmagnesium, n-hexylmagnesium bromide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)5MgBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
189.38
Beilstein:
3535624
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
2.0 M in diethyl ether
sűrűség
0.965 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C6H13.BrH.Mg/c1-3-5-6-4-2;;/h1,3-6H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SFXUWNMDTWQSHE-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Hexylmagnesium bromide, also known as n-hexylmagnesium bromide, is a useful organomagnesium compound that is commonly used in organic synthesis. It is typically prepared by reacting magnesium turnings with 1-bromohexane in diethyl ether solvent.
Alkalmazás
Hexylmagnesium bromide solution can be used as a reagent in addition reactions. It can add to various electrophiles, such as carbonyl compounds, to form alcohols or carboxylic acids. These types of reactions are commonly used for the synthesis of pharmaceuticals, natural products, and other organic compounds. It is also used to reduce certain functional groups, such as ketones, esters, and nitriles, to form alcohols or amines.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-40 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)