Merck
224421
Sigma-Aldrich
sec-Butylmagnesium chloride solution
2.0 M in diethyl ether
Szinonimák:
2-Butylmagnesium chloride, Chloro(1-methylpropyl)magnesium, sec-Butylchloromagnesium
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH(CH3)MgCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.87
Beilstein:
3600265
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
koncentráció:
2.0 M in diethyl ether
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
2.0 M in diethyl ether
sűrűség
0.828 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCC(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-3-4-2;;/h3H,4H2,1-2H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MJHZUYZQMNONPK-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
sec-Butylmagnesium chloride solution is a Grignard reagent, it can be used in:
  • Metal catalyzed cross-coupling reactions with non-activated aryl chlorides.
  • The synthesis of various alkoxytrichlorosilanes by reacting with tetrachlorosilane and alcohols.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-40.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-40 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
35 years of palladium-catalyzed cross-coupling with Grignard reagents: how far have we come?
Knappke CEI and von Wangelin AJ
Chemical Society Reviews, 40(10), 4948-4962 (2011)
Versatile method for introduction of bulky substituents to alkoxychlorosilanes
Masaoka S, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 691(1-2), 182-192 (2006)
An unprecedented iron-catalyzed cross-coupling of primary and secondary alkyl Grignard reagents with non-activated aryl chlorides
Perry MC, et al.
Tetrahedron Letters, 53(33), 4436-4439 (2012)
Jee Myung Yang et al.
BMC ophthalmology, 17(1), 101-101 (2017-06-28)
Physical cooling of the eye surface relieves ocular discomfort, but translating this event to drug treatment of dry eye discomfort not been studied. Here, we synthesized a water-soluble TRPM8 receptor agonist called cryosim-3 (C3, 1-diisopropylphosphorylnonane) which selectively activates TRPM8 (linked
Cikkek
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.