Merck
224375
Sigma-Aldrich
Butylmagnesium chloride solution
2.0 M in diethyl ether
Szinonimák:
Butylchloromagnesium, n-Butylmagnesium chloride
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3MgCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
116.87
Beilstein:
3587228
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
koncentráció:
2.0 M in diethyl ether
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reaction type: Grignard Reaction
koncentráció
2.0 M in diethyl ether
sűrűség
0.828 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-3-4-2;;/h1,3-4H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UUNGXYVLXYGZKH-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
B Pons et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 716(1-2), 139-145 (1998-11-21)
One analytical procedure for the determination of ionic alkyllead in human urine has been studied. The system consists of the extraction of Me3Pb+, Et3Pb+ and Pb2+ at pH 9.0 with diethyldithiocarbamate to an organic phase. Then, the ionic compounds are