Fontos dokumentumok
299405
Magnesium
rod, diam. 6 mm, ≥99.9% trace metals basis
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 621 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥99.9% trace metals basis
Forma
rod
öngyulladási hőmérséklet
950 °F
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
ellenállás
4.46 μΩ-cm, 20°C
Átmérő
6 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
sűrűség
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mg]
InChI
1S/Mg
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As a working electrode in the study of the electrochemical behavior of Li+ ions.
- As an electrode material in the electropolymerization of di-n-hexyldichlorosilane.
Mennyiség
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.