Merck
257494
Sigma-Aldrich
3-Cyano-PROXYL
for ESR-spectroscopy
Szinonimák:
3-Cyano-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy, free radical
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H15N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
167.23
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
for ESR-spectroscopy
Minőségi szint
Forma
solid
mp
31-33 °C (lit.)
funkcionális csoport
nitrile
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CC(C#N)C(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H15N2O/c1-8(2)5-7(6-10)9(3,4)11(8)12/h7H,5H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RQRRZZIMMXPAGX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Spin label
Alkalmazás
3-Cyano-PROXYL is a stable free radical that can be used in the ESR technique as a nitroxide standard:
  • For the estimation of relative concentrations of the spin adducts of 5,5-dimethyl-1-pyrroline-N-oxide (DMPO) with ·OH and O2.- radicals.
  • For the determination of free radicals present in an aqueous cigarette tar extract.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Scavenging of superoxide anion radical by chaparral
Zang L-Y, et al.
Molecular and Cellular Biochemistry, 196(1-2), 157-161 (1999)
Detection of free radicals in aqueous extracts of cigarette tar by electron spin resonance
Zang L-Y, et al.
Free radical biology & medicine, 19(2), 161-167 (1995)
Effect of chlorogenic acid on hydroxyl radical
Zhang L-Y, et al.
Molecular and Cellular Biochemistry, 247(1-2), 205-210 (2003)
S M Hahn et al.
Radiation research, 132(1), 87-93 (1992-10-01)
The nitroxide Tempol, a stable free radical, has recently been shown to protect mammalian cells against several forms of oxidative stress including radiation-induced cytotoxicity. To extend this observation, six additional water-soluble nitroxides with different structural features were evaluated for potential