Fontos dokumentumok
367710
Trichloroacetic anhydride
technical grade, 95%
Szinonimák:
(2,2,2-Trichloroacetyl) 2,2,2-trichloroacetate, Trichloroacetic acid anhydride
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.484 (lit.)
bp
139-141 °C/60 mmHg (lit.)
sűrűség
1.69 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
anhydride
chloro
ester
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)C(=O)OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4Cl6O3/c5-3(6,7)1(11)13-2(12)4(8,9)10
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MEFKFJOEVLUFAY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Simultaneous analysis of amphetamine, methamphetamine and 3,4-methylenedioxymethamphetamine (MDMA or Ecstasy) in urine samples by solid-phase extraction, derivatization and gas chromatography/mass spectrometry.
- Analysis of halogenated amphetamines in brain tissue from rats by gas chromatography with electron-capture detection (GC-ECD).
- Quantitative determination of the metabolites of l-alpha-acetylmethadol (LAAM), such as noracetylmethadol, dinoracetylmethadol, methadol and normethadol by electron capture gas-liquid chromatography.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?