Fontos dokumentumok
195359
4-Fluorobenzotrifluoride
98%
Szinonimák:
α,α,α,4-Tetrafluorotoluene
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.401 (lit.)
bp
102-105 °C (lit.)
mp
−42-−41.7 °C (lit.)
sűrűség
1.293 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F4/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UNNNAIWPDLRVRN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- 2,2′-bis(trifluoromethylphenoxy)biphenyl via nucleophilic aromatic substitution reaction with 2,2′-biphenol
- (S)-fluoxetine, potent inhibitor of neuronal serotonin-uptake
- 1-aryloxy-2-substituted aminomethyltetrahydronaphthalene derivatives
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?