Merck
346489
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
95%
About This Item
Lineáris képlet:
CF3OC6H4CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
190.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.454 (lit.)
bp
83-86 °C/24 mmHg (lit.)
sűrűség
1.33 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)Oc1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)13-7-3-1-2-6(4-7)5-12/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FQEVHRCPXFKJHF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde may be used in chemical synthesis.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
163.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
73 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)