Merck
529168
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde
96%
About This Item
Lineáris képlet:
F3COC6H4CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
190.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
törésmutató
n20/D 1.454 (lit.)
bp
77 °C/20 mmHg (lit.)
sűrűség
1.332 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)Oc1ccccc1C=O
InChI
1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)13-7-4-2-1-3-6(7)5-12/h1-5H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CPHXLFKIUVVIOQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-(Trifluoromethoxy)benzaldehyde may be used in the synthesis of tert-butyl N-[4-chloro-2-[α-hydroxy-α-2-(trifluoromethoxy)phenyl]]carbamate.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
153.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
67.2 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Frédéric Leroux et al.
The Journal of organic chemistry, 68(12), 4693-4699 (2003-06-07)
Trifluoromethoxy-substituted anilines undergo hydrogen/lithium permutation ("metalation") with optional site selectivity depending on the N-protective group employed. N-tert-Butoxycarbonyl-2- and -4-(trifluoromethoxy)aniline react with tert-butyllithium at the nitrogen-adjacent 6- and 2-position affording, after electrophilic trapping, products 1-6. In contrast, deprotonation of the para