Fontos dokumentumok
85193
Silver nitrate solution
2.5 % (w/v) AgNO3 in H2O
Szinonimák:
Argentum nitricum
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
koncentráció
2.5 % (w/v) AgNO3 in H2O
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?