Fontos dokumentumok
249831
Methyl trifluoroacetate
99%
Szinonimák:
Methyl 2,2,2-trifluoroacetate, Methyl perfluoroacetate
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
5.77 psi ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.291 (lit.)
bp
43-43.5 °C (lit.)
sűrűség
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
fluoro
SMILES string
COC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F3O2/c1-8-2(7)3(4,5)6/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VMVNZNXAVJHNDJ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-4.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-20 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?