Fontos dokumentumok
163813
Ethyl fluoroacetate
98%
Szinonimák:
Ethyl 2-fluoroacetate, Fluoroacetic acid ethyl ester, Monofluoroacetic acid ethyl ester
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.375 (lit.)
bp
119.3 °C/753 mmHg (lit.)
oldhatóság
water: soluble
sűrűség
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
fluoro
SMILES string
CCOC(=O)CF
InChI
1S/C4H7FO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VCYZVXRKYPKDQB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
87.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
31 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?