Merck
287628
Sigma-Aldrich
Ethyl difluoroacetate
97%
About This Item
Lineáris képlet:
F2CHCO2C2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
124.09
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.347 (lit.)
bp
99.2 °C (lit.)
sűrűség
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
fluoro
SMILES string
CCOC(=O)C(F)F
InChI
1S/C4H6F2O2/c1-2-8-4(7)3(5)6/h3H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GZKHDVAKKLTJPO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Ethyl difluoroacetate was degraded to difluoroacetic acid by the strains of Actinobacteria.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
75.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
23.9 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Screening of fluorinated materials degrading microbes.
Iwai N, et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 130(4), 434-437 (2009)