Merck
249696
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-thiazoleacetic acid
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H6N2O2S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.18
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
powder
mp
130 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Nc1nc(CC(O)=O)cs1
InChI
1S/C5H6N2O2S/c6-5-7-3(2-10-5)1-4(8)9/h2H,1H2,(H2,6,7)(H,8,9)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DYCLHZPOADTVKK-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Amino-4-thiazoleacetic acid has been used in:
  • preparation of poly(2-amino-4-thiazoleacetic acid)/multiwalled carbon nanotubes modified glassy carbon electrodes, for the voltammetric determination of copper ions
  • electrochemical synthesis of novel thiozole-based copolymer with 2-aminothiazole
  • preparation of aquabis(2-amino-1,3-thiazole-4-acetato-κ2O,N3)nickel (II)
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Qiu-Fen He et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 65(Pt 6), m666-m666 (2009-01-01)
In the crystal structure of the title compound, [Ni(C(5)H(5)N(2)O(2)S)(2)(H(2)O)], the Ni(II) cation is located on a twofold rotation axis and chelated by two 2-amino-1,3-thia-zole-4-acetate (ata) anions in the basal coordination plane; a water mol-ecule located on the same twofold rotation
Poly (2-amino-4-thiazoleacetic acid)/multiwalled carbon nanotubes modified glassy carbon electrodes for the electrochemical detection of copper (II).
Zhao H, et al.
Electrochimica Acta, 55(7), 256-263 (2010)
Electrochemical synthesis and characterization of a novel thiazole-based copolymer and its application in biosensor.
Xue Y, et al.
Electrochimica Acta, 59, 256-263 (2012)