Fontos dokumentumok
T27006
2-Thenoyltrifluoroacetone
99%
Szinonimák:
4,4,4-Trifluoro-1-(2-thienyl)-1,3-butanedione, TTA (extractant), TTB, TTFA
Teszt
99%
bp
96-98 °C/8 mmHg (lit.)
mp
40-44 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(=O)CC(=O)c1cccs1
InChI
1S/C8H5F3O2S/c9-8(10,11)7(13)4-5(12)6-2-1-3-14-6/h1-3H,4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TXBBUSUXYMIVOS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
233.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
112 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?