Merck
181374
Sigma-Aldrich
Polybutadiene, cis
average Mw 200,000-300,000
About This Item
Lineáris képlet:
(CH2CH=CHCH2)n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
leírás
98% cis
Minőségi szint
Forma
slab/chunk
molekulatömeg
average Mw 200,000-300,000
viszkozitás
40, Mooney(lit.)
átmeneti hőmérséklet
Tg −102 °C
sűrűség
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C\C=C\C
InChI
1S/C4H8/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAQRGUVFOMOMEM-ONEGZZNKSA-N
Általános leírás
Polybutadiene, cis (PB-cis) is a synthetic rubber that is prepared by solution polymerization of 1,4-butadiene. Its mechanical properties include low temperature flexibility and abrasion resistance. It can be cured by using sulfur based donors and peroxides and thus PB-cis acts as a highly cross-linked polymer with high resilience.
Alkalmazás
PB-cis can be polymerized with styrene for the formation of high impact polystyrene (HIPS). It may also be used as a toughening agent for acrylonitrile butadiene rubber (ABS) based resins.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Handbook of Poylmer-Liquid Interaction Parameters and Solubility Parameters (2018)
Morphological, mechanical properties, and fracture behavior of bulk-made ABS resins toughened by high-cis polybutadiene rubber
Yu Z, et al.
Polym. Eng. Sci., 50(5), 961-969 (2010)
Rubber Basics, 80-81 (2002)
Role of the rubber particle and polybutadiene cis content on the toughness of high impact polystyrene
Rovere J, et al.
Journal of materials science & technology, 43(3), 952-959 (2008)
Mechanochemistry: Demonstrated leverage.
Roman Boulatov
Nature chemistry, 5(2), 84-86 (2013-01-25)