Fontos dokumentumok
348325
Boron trichloride solution
1.0 M in heptane
Szinonimák:
Boron chloride, Trichloroborane
About This Item
Javasolt termékek
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
koncentráció
1.0 M in heptane
sűrűség
0.74 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClB(Cl)Cl
InChI
1S/BCl3/c2-1(3)4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Boron trichloride, a Lewis acid, is a general reagent for the cleavage of a wide range of ether and acetal protecting groups.
- It is a useful reagent to directly convert aromatic aldehydes to the corresponding gem-dichlorides.
- It can also be used in the transmetallation reaction with less nucleophilic reagents such as tin and zirconium organometallic compounds to synthesize a variety of organoboranes.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?