Fontos dokumentumok
678732
Boron trichloride solution
1.0 M in toluene
Szinonimák:
Boron chloride, Trichloroborane
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
koncentráció
1.0 M in toluene
sűrűség
0.909 g/mL at 25 °C
SMILES string
ClB(Cl)Cl
InChI
1S/BCl3/c2-1(3)4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FAQYAMRNWDIXMY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-2.0 °F
Lobbanási pont (C)
-18.9 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?