Merck
218847
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride methyl etherate
Szinonimák:
(Dimethyl ether)trifluoroboron
About This Item
Lineáris képlet:
BF3 · O(CH3)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
113.87
Beilstein:
3613739
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
liquid
Minőségi szint
öngyulladási hőmérséklet
455 °F
robbanási határérték
21.6 %
reakcióalkalmasság
core: boron
reagent type: Lewis acid
reagent type: catalyst
törésmutató
n20/D 1.308 (lit.)
bp
126-127 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
sűrűség
1.239 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
C[O+](C)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C2H6BF3O/c1-7(2)3(4,5)6/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FOWZWMGLMYVYDH-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Reactant or reagent involved in:
  • Deconvoluting the chemical reaction kinetics of platinum-silver ligand exchange
  • Synthesis of neurogenic ganglioside LLG-3 from starfish via glycosylation reactions
  • Synthesis of peloruside via lactonization and relay ring-closing metathesis cyclization
  • FRET for monitoring Pd-catalyzed nucleophilic allylic substitution reactions
  • Single molecuel imaging of fluorophore-tagged palldium(II) complexes
  • β-elimination and rearrangement reactions for synthesis of exocyclic vinyl ethers
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Kidney, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
143.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
62 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)