Fontos dokumentumok
408360
Di(trimethylolpropane) tetraacrylate
average Mw 466
Szinonimák:
Bistrimethylolpropane tetraacrylate
About This Item
Javasolt termékek
Forma
viscous liquid
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mw 466
tartalmaz
1000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
törésmutató
n20/D 1.479 (lit.)
sűrűség
1.101 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(COCC(CC)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C)(COC(=O)C=C)COC(=O)C=C
InChI
1S/C24H34O9/c1-7-19(25)30-15-23(11-5,16-31-20(26)8-2)13-29-14-24(12-6,17-32-21(27)9-3)18-33-22(28)10-4/h7-10H,1-4,11-18H2,5-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XRMBQHTWUBGQDN-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?