Merck
254525
Sigma-Aldrich
tert-Butyl propionate
99%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2COOC(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.18
Beilstein:
1747857
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.393 (lit.)
bp
118-118.5 °C (lit.)
sűrűség
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-5-6(8)9-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JAELLLITIZHOGQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Stereochemistry of kinetic Michael addition of the Z and E lithium enolates of tert-butyl propionate has been investigated.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
69.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
21 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Acyclic stereoselection. 31. Stereoselection in the Michael addition reaction. 3. Relationship between ester enolate geometry and adduct stereochemistry in the kinetic Michael reaction of lithium enolates with enones.
Heathcock CH and Oare DA.
The Journal of Organic Chemistry, 50(16), 3022-3024 (1985)