Fontos dokumentumok
246395
4-Hydrazinobenzoic acid
97%
Szinonimák:
(4-Carboxyphenyl)hydrazine, (p-Carboxyphenyl)hydrazine, 4-Hydrazinylbenzoic acid, p-Hydrazinobenzoic acid
Teszt
97%
form
solid
mp
218 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
hydrazine
SMILES string
NNc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)11/h1-4,9H,8H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PCNFLKVWBDNNOW-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?