Merck
D103004
Sigma-Aldrich
1,2-Diformylhydrazine
97%
About This Item
Lineáris képlet:
HCONHNHCHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
88.07
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
crystals
mp
155-157 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)NNC([H])=O
InChI
1S/C2H4N2O2/c5-1-3-4-2-6/h1-2H,(H,3,5)(H,4,6)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
POVXOWVFLAAVBH-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
B M Nagabhushana et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 373(4-5), 299-303 (2002-07-12)
The bidentate ligand diformylhydrazine (OHC-HN-NH-CHO), DFH, combines with iron(II) and iron(III) in alkaline media in the pH range 7.3-9.3 to form an intensely colored red-purple iron(III) complex with an absorption maximum at 470 nm. Beer's law is obeyed for iron