Fontos dokumentumok
B13071
Benzhydrazide
98%
Szinonimák:
Benzoic acid hydrazide, Benzoylhydrazine
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
98%
Forma
powder
mp
112-114 °C (lit.)
SMILES string
NNC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2O/c8-9-7(10)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,8H2,(H,9,10)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WARCRYXKINZHGQ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?