Merck
134775
Sigma-Aldrich
2-Acetonaphthone
99%
Szinonimák:
2′-Acetonaphthone, 2-Acetylnaphthalene, Methyl 2-naphthyl ketone
About This Item
Lineáris képlet:
C10H7COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
170.21
Beilstein:
774965
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
solid
bp
300-301 °C (lit.)
mp
52-56 °C (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
CC(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C12H10O/c1-9(13)11-7-6-10-4-2-3-5-12(10)8-11/h2-8H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XSAYZAUNJMRRIR-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Acetonaphthone undergoes efficient photoreduction in the presence of tri-n-butylstannane as hydrogen donor. It is solubilized in air-saturated sodium dodecyl sulphate micelles in D2O or H2O by pulsed nitrogen laser photolysis for triplet sensitized production of singlet oxygen.
Alkalmazás
2-Acetonaphthone was used in direct time-resolved studies on singlet molecular oxygen phosphorescence in heterogeneous silica gel/cyclohexane systems.
Piktogramok
Environment
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
334.4 °F - DIN 51758
Lobbanási pont (C)
168 °C - DIN 51758
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Quenching of singlet molecular oxygen (1. DELTA. gO2) in silica gel/cyclohexane heterogeneous systems. A direct time-resolved study.
Iu KK and Thomas JK.
Journal of the American Chemical Society, 112(9), 3319-3325 (1990)
Lifetime and reactivity of singlet oxygen in an aqueous micellar system: a pulsed nitrogen laser study.
Gorman AA and Rodgers MAJ.
Chemical Physics Letters, 55(1), 52-54 (1978)
Mechanisms of Photoreactions in Solution. VI. 1 Reduction of 1-Naphthaldehyde and 2-Acetonaphthone.
Hammond GS and Leermakers PA.
Journal of the American Chemical Society, 84(2), 207-211 (1962)
Russell J Chedgy et al.
Phytochemistry, 113, 149-159 (2015-01-07)
Salicinoids are phenolic glycosides (PGs) characteristic of the Salicaceae and are known defenses against insect herbivory. Common examples are salicin, salicortin, tremuloidin, and tremulacin, which accumulate to high concentrations in the leaves and bark of willows and poplars. Although their