Merck
221600
Sigma-Aldrich
4-Phenylsemicarbazide hydrochloride
99%
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5NHCONHNH2·HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
187.63
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
mp
215-217 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: freely soluble
water: freely soluble
funkcionális csoport
amine
hydrazine
SMILES string
Cl.NNC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N3O.ClH/c8-10-7(11)9-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,8H2,(H2,9,10,11);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BNXHWDWODIHJEH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Phenylsemicarbazide hydrochloride was used in the experiment to study whether i) [U-14C]palmitate and[2-14C]palmitate are metabolized to ketone bodies and ii) free glycerol was used as an energy source by the tissue from ketotic and normal sheep.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
J A Taylor et al.
The Biochemical journal, 106(1), 289-292 (1968-01-01)
Labelled ketone bodies were produced readily from [U-(14)C]palmitate, [2-(14)C]palmitate and [1-(14)C]glycerol by sheep rumen-epithelial and liver tissues in vitro. On a tissue-nitrogen basis, both tissues had similar capacities for ketogenesis. Palmitate was a ketogenic substrate in both rumen-epithelial tissue and