Merck
124133
Sigma-Aldrich
3-Bromoquinoline
98%
Méret kiválasztása
25 G
37 400,00 Ft
100 G
75 100,00 Ft
37 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 G
37 400,00 Ft
100 G
75 100,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H6BrN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
208.05
Beilstein:
112939
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
37 400,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.664 (lit.)
bp
274-276 °C (lit.)
mp
13-15 °C (lit.)
sűrűség
1.533 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
Brc1cnc2ccccc2c1
InChI
1S/C9H6BrN/c10-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZGIKWINFUGEQEO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-Bromoquinoline undergoes bromine-magnesium exchange reaction with lithium tributylmagnesate in toluene at -10°C, which is quenched by various electrophiles to yield functionalized quinolines[1].
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Tributylmagnesium ate complex-mediated bromine-magnesium exchange of bromoquinolines: a convenient access to functionalized quinolines.
Dumouchel S, et al.
Tetrahedron Letters, 44(10), 2033-2035 (2003)
Alexander V Shaferov et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 20(11) (2020-06-11)
Pd(0)-catalyzed amination was employed for the synthesis of a new family of (S)-1,1'-bianaphthalene-2,2'-diamine derivatives possessing additional chiral and fluorophore substituents. The compounds thus obtained were tested as potential detectors of seven amino alcohols, and some of them were found to
Bin Yang et al.
Environmental science and pollution research international, 23(4), 3399-3405 (2015-10-23)
The solubilities of 19 different kinds of N-heteroaromatic compounds in aqueous solutions with different concentrations of NaCl were determined at 298.15 K with a UV-vis spectrophotometry and titration method, respectively. Setschenow constants, Ks, were employed to describe the solubility behavior