Merck
510556
Sigma-Aldrich
2,2′-Bipyrimidine
95%
Szinonimák:
2,2′-Dipyrimidyl
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H6N4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
158.16
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
form
solid
mp
112-116 °C (lit.)
SMILES string
c1cnc(nc1)-c2ncccn2
InChI
1S/C8H6N4/c1-3-9-7(10-4-1)8-11-5-2-6-12-8/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HKOAFLAGUQUJQG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,2′-Bipyrimidine (bpym) is a bridging, Π-delocalized bis chelate ligand that complexes with metal ions to form mononuclear and binuclear complexes. The photoluminescence characteristics of 2,2′-bipyrimidine/lanthanide ion complexes have been studied.
Alkalmazás
2,2′-Bipyrimidine (bpym) may be used as a ligand in the synthesis of the following complexes: [Mn2(bpym)(N3)4] where N3 = azide
  • [Fe(bt)(NCS)2]2bpym, where bt = 2,2′-bi-2-thiazoline and NCS = isocyanate
  • Co2{[N(CN)2]4bpym}·H2O and Co{[N(CN)2]2bpym}·H2O
  • [MoM(CO)8(bpym)] where M = Cr, Mo, W
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Binuclear 2,2'-bipyrimidine complexes derived from chromium, molybdenum and tungsten carbonyls.
Overton C and Connor JA.
Polyhedron, 1(1), 53-56 (1982)
Two-step spin crossover in the new dinuclear compound [Fe(bt)(NCS)2]2bpym, with bt=2,2'-bi-2-thiazoline and bpym=2,2'-bipyrimidine: experimental investigation and theoretical approach.
Real JA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 114(12), 4650-4658 (1992)
Mehdi Elsayed Moussa et al.
European journal of inorganic chemistry, 2016(28), 4538-4541 (2016-11-22)
The three-component reaction of the tetrahedral diphosphorus complex [Cp
Four bridging bis chelate ligands with very low lying. Π* orbitals. MO perturbation calculations, electrochemistry, and spectroscopy of mononuclear and binuclear group 6 metal tetracarbonyl complexes.
Kaim W and Kohlmann S.
Inorganic Chemistry, 26(1), 68-77 (1987)
Synthesis, Structure, and Magnetic Properties of Co2{[N(CN)2]4bpym}?H2O and M{[N(CN)2]2bpym}?H2O (M= Mn, Fe, Co; bpym= 2,2'-Bipyrimidine).
Marshall SR, et al.
Inorganic Chemistry, 39(9), 1969-1973 (2000)