Merck
245607
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorophenyl isocyanate
97%
About This Item
Lineáris képlet:
Cl2C6H3NCO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
188.01
Beilstein:
608325
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
gőznyomás
0.2 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
bp
118-120 °C/18 mmHg (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
isocyanate
SMILES string
Clc1ccc(cc1Cl)N=C=O
InChI
1S/C7H3Cl2NO/c8-6-2-1-5(10-4-11)3-7(6)9/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MFUVCHZWGSJKEQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3,4-Dichlorophenyl isocyanate was used in the synthesis of 1,5-disubstituted-2-thiobiuret derivatives via reaction with thioureido-containing aromatic/heterocyclic sulfonamides.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
253.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
123 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Carbonic anhydrase inhibitors-Part 49: Synthesis of substituted ureido and thioureido derivatives of aromatic/heterocyclic sulfonamides with increased affinities for isozyme I.
Supuran CT, et al.
European Journal of Medicinal Chemistry, 33(2), 83-93 (1998)
Neepa Choksi et al.
Cutaneous and ocular toxicology, 39(3), 180-192 (2020-06-27)
OptiSafe is an in chemico test method that identifies potential eye irritants based on macromolecular damage following test chemical exposure. The OptiSafe protocol includes a prescreen assessment that identifies test chemicals that are outside the applicability domain of the test