Fontos dokumentumok
389056
3,5-Dichlorophenyl isocyanate
96%
Teszt
96%
Forma
solid
mp
32-34 °C (lit.)
sűrűség
1.38 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
isocyanate
SMILES string
Clc1cc(Cl)cc(c1)N=C=O
InChI
1S/C7H3Cl2NO/c8-5-1-6(9)3-7(2-5)10-4-11/h1-3H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XEFUJGURFLOFAN-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- As a reactant to synthesize 3-(3,5-Dichlorophenyl)-2,4-oxazolidinedione (DCPO).
- To synthesize phenylcarbamate derivatives of cellulose and amylose, which are useful as polysaccharide-based chiral stationary phases (CSPs).{70]
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?