Fontos dokumentumok
8.00888
Sigma-Aldrich
Hexacarbonyltungsten
for synthesis
Szinonimák:
Hexacarbonyltungsten, Tungsten carbonyl
About This Item
Lineáris képlet:
W(CO)6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
351.90
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161603
EC index szám:
237-880-2
NACRES:
NA.22
gőznyomás
1.4 hPa ( 67 °C)
Minőségi szint
form
powder
mp
169-171 °C
sűrűség
2.65 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/6CO.W/c6*1-2;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FQNHWXHRAUXLFU-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (ex W): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Skull and crossbones
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3